Imprimer
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902320-1G PC902320-5G
APOSPC902320-1GEA 270 EUR
APOSPC902320-1G APOSPC902320-5G
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formule: C₇H₄FNOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18861560
Numéro CAS: 145096-57-7