Imprimer
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902319-10G PC902319-1G PC902319-5G
APOSPC902319-10GEA 502 EUR
APOSPC902319-10G APOSPC902319-1G APOSPC902319-5G
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16744202
Numéro CAS: 131885-33-1