Imprimer
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-5-nitrotoluene
PC902246-1G PC902246-5G
APOSPC902246-1GEA 52.2 EUR
APOSPC902246-1G APOSPC902246-5G
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620288
Numéro CAS: 179011-38-2