4-Fluoro-2-methylthiobenzothiazole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆FNS₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12756452 Numéro CAS: 154327-25-0 |