Imprimer
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Fluoro-3-methoxy-5-nitrobenzene
PC902146-10G PC902146-1G PC902146-5G
APOSPC902146-10GEA 690 EUR
APOSPC902146-10G APOSPC902146-1G APOSPC902146-5G
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
3-Fluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Poids moléculaire: 171.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848484
Numéro CAS: 7087-60-7