2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆F₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185724 Numéro CAS: 362640-56-0 |