Imprimer
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902120-10G PC902120-1G PC902120-5G
APOSPC902120-10GEA 964 EUR
APOSPC902120-10G APOSPC902120-1G APOSPC902120-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406862
Numéro CAS: 170572-47-1