Imprimer
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902106-10G PC902106-25G
APOSPC902106-10GEA 190 EUR
APOSPC902106-10G APOSPC902106-25G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07106763
Numéro CAS: 459-20-1