Imprimer
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902099-1G PC902099-250MG
APOSPC902099-1GEA 676 EUR
APOSPC902099-1G APOSPC902099-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25949488
Numéro CAS: 1443279-72-8