2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule:
C₆H₅F₃N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22398340 Numéro CAS: 1414962-92-7 |