Imprimer
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902079-10G PC902079-1G PC902079-5G
APOSPC902079-10GEA 754 EUR
APOSPC902079-10G APOSPC902079-1G APOSPC902079-5G
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₇H₉F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25121754
Numéro CAS: 128694-64-4