Imprimer
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902058-1G PC902058-5G
APOSPC902058-1GEA 219 EUR
APOSPC902058-1G APOSPC902058-5G
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₇H₉F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619956
Numéro CAS: 915377-59-2