Imprimer
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902057-1G PC902057-25G PC902057-5G
APOSPC902057-1GEA 145 EUR
APOSPC902057-1G APOSPC902057-25G APOSPC902057-5G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870100
Numéro CAS: 401-76-3