Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902056-1G PC902056-5G
APOSPC902056-1GEA 168 EUR
APOSPC902056-1G APOSPC902056-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870101
Numéro CAS: 320-12-7