Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902045-1G PC902045-5G PC902045-10G
APOSPC902045-1GEA 168 EUR
APOSPC902045-1G APOSPC902045-5G APOSPC902045-10G
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₂H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01910971
Numéro CAS: 54609-08-4