Imprimer
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902026-10G PC902026-1G PC902026-5G
APOSPC902026-10GEA 300 EUR
APOSPC902026-10G APOSPC902026-1G APOSPC902026-5G
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706407
Numéro CAS: 914348-35-9