Imprimer
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902002-1G PC902002-5G
APOSPC902002-1GEA 145 EUR
APOSPC902002-1G APOSPC902002-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₃F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441851
Numéro CAS: 1345471-75-1