Imprimer
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC902001-1G PC902001-5G PC902001-25G
APOSPC902001-1GEA 125 EUR
APOSPC902001-1G APOSPC902001-5G APOSPC902001-25G
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₁F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20231457
Numéro CAS: 1334499-91-0