Imprimer
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid
PC901906-1G PC901906-5G
APOSPC901906-1GEA 106 EUR
APOSPC901906-1G APOSPC901906-5G
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11167795
Numéro CAS: 94010-78-3