Imprimer
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901862-100MG PC901862-1G PC901862-250MG
APOSPC901862-100MGEA 85.7 EUR
APOSPC901862-100MG APOSPC901862-1G APOSPC901862-250MG
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
5-Fluorobenzo[d]thiazole
Formule: C₇H₄FNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659658
Numéro CAS: 1644-85-5