Imprimer
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC901838-1G PC901838-5G
APOSPC901838-1GEA 34.8 EUR
APOSPC901838-1G APOSPC901838-5G
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15976413
Numéro CAS: 1245772-68-2