Imprimer
6-Trifluoromethylquinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)quinoline
PC901832-1G PC901832-5G
APOSPC901832-1GEA 97.3 EUR
APOSPC901832-1G APOSPC901832-5G
6-Trifluoromethylquinoline 98%
6-Trifluoromethylquinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879698
Numéro CAS: 325-13-3