Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methyl-3-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC901644-1G PC901644-5G
APOSPC901644-1GEA 243 EUR
APOSPC901644-1G APOSPC901644-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₂
Poids moléculaire: 203.954 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11042431
Numéro CAS: 947533-94-0