Imprimer
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC901640-1G PC901640-5G
APOSPC901640-1GEA 119 EUR
APOSPC901640-1G APOSPC901640-5G
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₂
Poids moléculaire: 203.954 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08706260
Numéro CAS: 864759-67-1