Imprimer
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (6-Ethoxy-5-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC901636-1G PC901636-250MG
APOSPC901636-1GEA 734 EUR
APOSPC901636-1G APOSPC901636-250MG
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid 95%
2-Ethoxy-3-fluoropyridine-5-boronic acid
Formule: C₇H₉BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374965
Numéro CAS: 1309982-57-7