Imprimer
Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901617-1G PC901617-5G
APOSPC901617-1GEA 108 EUR
APOSPC901617-1G APOSPC901617-5G
Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate 98%
Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031749
Numéro CAS: 425704-52-5