Imprimer
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901612-1G PC901612-250MG
APOSPC901612-1GEA 256 EUR
APOSPC901612-1G APOSPC901612-250MG
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797839
Numéro CAS: 91659-08-4