Imprimer
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901560-1G PC901560-250MG PC901560-5G
APOSPC901560-1GEA 102 EUR
APOSPC901560-1G APOSPC901560-250MG APOSPC901560-5G
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405622
Numéro CAS: 872422-15-6