Imprimer
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901441-1G PC901441-5G
APOSPC901441-1GEA 116 EUR
APOSPC901441-1G APOSPC901441-5G
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111909
Numéro CAS: 1310384-23-6