2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁BFNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18914506 Numéro CAS: 2096334-21-1 |