Imprimer
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-(2-Fluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC901356-1G PC901356-250MG
APOSPC901356-1GEA 374 EUR
APOSPC901356-1G APOSPC901356-250MG
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783120
Numéro CAS: 2096332-11-3