Imprimer
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901347-1G PC901347-5G
APOSPC901347-1GEA 128 EUR
APOSPC901347-1G APOSPC901347-5G
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formule: C₈H₁₁BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18434411
Numéro CAS: 2096338-78-0