Imprimer
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901346-1G PC901346-250MG
APOSPC901346-1GEA 574 EUR
APOSPC901346-1G APOSPC901346-250MG
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Formule: C₇H₉BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18434410
Numéro CAS: 2096335-58-7