Imprimer
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901210-1G PC901210-5G
APOSPC901210-1GEA 69.6 EUR
APOSPC901210-1G APOSPC901210-5G
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22571810
Numéro CAS: 352535-88-7