Imprimer
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901016-1G PC901016-5G
APOSPC901016-1GEA 148 EUR
APOSPC901016-1G APOSPC901016-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381042
Numéro CAS: 949146-39-8