5-Cyclopropyl-2-fluorophenylboronic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀BFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21099634 Numéro CAS: 1586045-56-8 |