Imprimer
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900618-1G PC900618-5G
APOSPC900618-1GEA 0 EUR
APOSPC900618-1G APOSPC900618-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375044
Numéro CAS: 514797-96-7