6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₃ClFNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13189060 Numéro CAS: 950691-52-8 |