2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₃ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13189916 Numéro CAS: 1196153-98-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...