Imprimer
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900586-1G PC900586-5G
APOSPC900586-1GEA 219 EUR
APOSPC900586-1G APOSPC900586-5G
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine
Formule: C₈H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18914533
Numéro CAS: 1305322-99-9