Imprimer
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900560-1G PC900560-250MG
APOSPC900560-1GEA 152 EUR
APOSPC900560-1G APOSPC900560-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698609
Numéro CAS: 915720-54-6