Imprimer
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900415-10G PC900415-1G PC900415-5G
APOSPC900415-10GEA 928 EUR
APOSPC900415-10G APOSPC900415-1G APOSPC900415-5G
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20727501
Numéro CAS: 192650-54-7