Imprimer
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900235-1G PC900235-5G
APOSPC900235-1GEA 248 EUR
APOSPC900235-1G APOSPC900235-5G
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO
Poids moléculaire: 171.144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16836083
Numéro CAS: 1250397-72-8