Imprimer
Sodium difluoromethanesulphinate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900211-1G PC900211-250MG
APOSPC900211-1GEA 28.7 EUR
APOSPC900211-1G APOSPC900211-250MG
Sodium difluoromethanesulphinate 95%
Sodium difluoromethanesulphinate
Formule: CHF₂O₂S·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24113355
Numéro CAS: 275818-95-6