Imprimer
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900196-1G PC900196-250MG
APOSPC900196-1GEA 618 EUR
APOSPC900196-1G APOSPC900196-250MG
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759236
Numéro CAS: 179811-62-2