Imprimer
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900194-1G PC900194-5G
APOSPC900194-1GEA 248 EUR
APOSPC900194-1G APOSPC900194-5G
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₀FNO
Poids moléculaire: 179.191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15201676
Numéro CAS: 1158506-01-4