Imprimer
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900171-1G PC900171-5G
APOSPC900171-1GEA 132 EUR
APOSPC900171-1G APOSPC900171-5G
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442128
Numéro CAS: 91407-40-8