Imprimer
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(3-Fluorophenoxy)aniline
PC900144-1G PC900144-5G
APOSPC900144-1GEA 105 EUR
APOSPC900144-1G APOSPC900144-5G
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663349
Numéro CAS: 307308-62-9