Imprimer
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900075-1G PC900075-250MG
APOSPC900075-1GEA 632 EUR
APOSPC900075-1G APOSPC900075-250MG
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁FO
Poids moléculaire: 154.181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028696
Numéro CAS: 76727-24-7