Imprimer
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900056-1G PC900056-5G
APOSPC900056-1GEA 145 EUR
APOSPC900056-1G APOSPC900056-5G
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Poids moléculaire: 198.191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19684122
Numéro CAS: 1314987-36-4